Learn More
Azpack™ Ultratransparente Klarsichtfolie
Artikelnummer. 12872233
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Packungsgröße
12872233 300 mm 1 Stück
11958462 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12872233 Lieferant Azpack™ Lieferanten-Nr. 12872233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00 CHF
    176.03 CHF / 1 Stück
    Sparen 33.97 CHF
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet eine vollständige Barriere für Feuchtigkeit und Gase, die eine Kontamination der Silikondichtungen des Geltrockners verhindert. Azpack™ Sarogold™ PRO Cling Wrap Film extrahiert Dämpfe nach unten durch das Gel, um ungleichmäßiges Austroc
  • Für die Trocknung von Gelen
  • Bietet eine undurchlässige Barriere
  • Kann problemlost von der Oberfläche des getrockneten Gels abgezogen werden, ohne das Gel „mitzunehmen“
  • Durchsichtig, ultraviolettdurchlässig; kann zum Bedecken und Lagern von vorgegossenen Gelen über einen beachtlich langen Zeitraum bei +4 °C oder zum Bedecken von Agarose-Gelen verwendet werden; verhindert das Austrocknen während Beobachtung und Fotografie auf einem Transilluminator
  • Lieferung als 300 m-Rolle in robustem Pappkarton mit Schneider
Spezifikation
Farbe Klar
Produkttyp Plastikfolie
Breite (metrisch) 300 mm
Material Kunststoff