Learn More
Brady™ Mehrzweck-Polyester-Etikettenband mit bester Klebekraft für M6/M7-Drucker
ToughBond™ Ultra Aggressive Polyester eignet sich ideal zur Produktkennzeichnung und allgemeinen Identifizierung und kann auf pulverbeschichteten, glatten, strukturierten oder unebenen Oberflächen angewendet werden.
89.85 CHF - 168.09 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17849124
Unterlagen ansehen
Brady™
174315
50 ft. x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
126.00 CHF
112.06 CHF / 1 Stück
Sparen 13.94 CHF
11% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17858234
Unterlagen ansehen
Brady™
173294
50 ft. x 1 in. M710, BMP71
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
117.00 CHF
103.76 CHF / 1 Stück
Sparen 13.24 CHF
11% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17899004
Unterlagen ansehen
Brady™
173265
50 ft. x 2 in. M710, BMP71
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
174.00 CHF
155.62 CHF / 1 Stück
Sparen 18.38 CHF
10% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17878424
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
174667
50 ft. x 0,5 in. M710, BMP71
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
177.00 CHF
157.63 CHF / 1 Stück
Sparen 19.37 CHF
10% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17811379
Unterlagen ansehen
Brady™
173686
50 ft. x 0,25 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
132.00 CHF
130.23 CHF / 1 Rollen
Sparen 1.77 CHF
1% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17851679
Unterlagen ansehen
Brady™
173683
50 ft. x 1,3 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
89.85 CHF
1 Rollen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17808844
Unterlagen ansehen
Brady™
174325
50 ft. x 1,9 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
188.00 CHF
168.09 CHF / 1 Stück
Sparen 19.91 CHF
10% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17831619
Unterlagen ansehen
Brady™
173911
50 ft. x 0,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
113.00 CHF
111.61 CHF / 1 Rollen
Sparen 1.39 CHF
1% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Glänzender weißer Polyester mit permanentem Klebstoff auf Kautschukbasis ist im Thermotransfer bedruckbar
  • Das Material ist für eine hohe Haftung auf strukturierten Metallen und Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie ausgelegt
  • UL-zugelassen; CSA-zugelassen
  • Betriebstemperatur von -40 bis +248 °F (-40 bis +120 °C)
  • Hergestellt aus B-483 Polyestermaterial
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Ohne
Glanz
Polyester
Unsteril
Nein
Rechteck
-40 bis +120 °C
0.102 mm
15.24 m
Dauerhafte Gummierung
Weiß
Kontinuierlich
Thermotransfer
Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Kennzeichnung elektrischer Geräte, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung
50 ft.
-40 °F bis +248 °F
0,004 in.
50 ft.