Learn More
Brady™ Mehrzweck-Polyester-Etikettenband mit bester Klebekraft für M6/M7-Drucker
ToughBond™ Ultra Aggressive Polyester eignet sich ideal zur Produktkennzeichnung und allgemeinen Identifizierung und kann auf pulverbeschichteten, glatten, strukturierten oder unebenen Oberflächen angewendet werden.
Marke:  Brady™ 174315
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17849124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00 CHF
    112.06 CHF / 1 Stück
    Sparen 13.94 CHF
    11% Rabatt
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Glänzender weißer Polyester mit permanentem Klebstoff auf Kautschukbasis ist im Thermotransfer bedruckbar
  • Das Material ist für eine hohe Haftung auf strukturierten Metallen und Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie ausgelegt
  • UL-zugelassen; CSA-zugelassen
  • Betriebstemperatur von -40 bis +248 °F (-40 bis +120 °C)
  • Hergestellt aus B-483 Polyestermaterial
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhafte Gummierung
Weiß
Kontinuierlich
Einseitig bedruckbar
Etikett
Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Kennzeichnung elektrischer Geräte, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung
Nein
Rechteck
-40 bis +120 °C
0.102 mm
50 ft.
1 in.
M6C-1000-483
ASTM D 1000, CSA-Zulassung, UL-anerkannt
Ohne
Glanz
Polyester
Thermotransfer
Unsteril
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
50 ft.
-40 °F bis +248 °F
0,004 in.
50 ft. x 1 in.
15.24 m
25.4 mm