Learn More
Brady™ Mehrzweck-Polyester-Endlos-Etiketten mit besonders starker Klebekraft und matter Oberfläche für M6/M7-Drucker
Polyester mit besonders starker Klebekraft eignet sich ideal für die Produktkennzeichnung und allgemeine Kennzeichnungszwecke in kommerziellen und industriellen Anwendungen.
101.89 CHF - 171.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ANSI/ESD S541-2008, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-zugelassen, UL-anerkannt
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17831489
Unterlagen ansehen
Brady™
173687
50 ft. x 0,25 in.
168.00 CHF
1 Rollen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17841659
Unterlagen ansehen
Brady™
173912
50 ft. x 0,5 in.
171.00 CHF
1 Rollen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17891559
Unterlagen ansehen
Brady™
173879
50 ft. x 1 in.
151.00 CHF
1 Rollen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
17821599
Unterlagen ansehen
Brady™
173684
50 ft. x 1,3 in.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
103.00 CHF
101.89 CHF / 1 Rollen
Sparen 1.11 CHF
1% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
17841359
Unterlagen ansehen
Brady™
173881
50 ft. x 1,9 in.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
115.00 CHF
113.34 CHF / 1 Rollen
Sparen 1.66 CHF
1% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Am besten geeignet für die Anwendung auf glatten und stark strukturierten Oberflächen im Innenbereich, einschließlich Metall und Kunststoffen mit niedriger Oberflächenenergie.
  • Das matte, weiße Polyestermaterial verfügt über einen permanenten Klebstoff auf Kautschukbasis und ist thermotransferbedruckbar.
  • UL-zugelassen; CSA-zugelassen
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis +120 °C (-40 °F °bis +248 °F)
  • Hergestellt aus B-489A-Polyestermaterial
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhafte Gummierung
Weiß
Kontinuierlich
Thermotransfer
Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Kennzeichnung elektrischer Gerät
Nein
Rechteck
-40 bis +120 °C
0.1295 mm
15.24 m
ANSI/ESD S541-2008, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-zugelassen, UL-anerkannt
Ohne
Matt
Polyester
Unsteril
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
50 ft.
-40 °F bis +248 °F
0,0051 in.
50 ft.