Learn More
Brady™ Mehrzweck-Polyester-Endlos-Etiketten mit besonders starker Klebekraft und matter Oberfläche für M6/M7-Drucker
Polyester mit besonders starker Klebekraft eignet sich ideal für die Produktkennzeichnung und allgemeine Kennzeichnungszwecke in kommerziellen und industriellen Anwendungen.
Marke: Brady™ 173687
Beschreibung
- Am besten geeignet für die Anwendung auf glatten und stark strukturierten Oberflächen im Innenbereich, einschließlich Metall und Kunststoffen mit niedriger Oberflächenenergie.
- Das matte, weiße Polyestermaterial verfügt über einen permanenten Klebstoff auf Kautschukbasis und ist thermotransferbedruckbar.
- UL-zugelassen; CSA-zugelassen
- Betriebstemperatur von -40 °C bis +120 °C (-40 °F °bis +248 °F)
- Hergestellt aus B-489A-Polyestermaterial
Spezifikation
| Nicht autoklavierbar | |
| Dauerhafte Gummierung | |
| Weiß | |
| Kontinuierlich | |
| Einseitig bedruckbar | |
| Etikett | |
| Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Kennzeichnung elektrischer Gerät | |
| Nein | |
| Rechteck | |
| -40 bis +120 °C | |
| 0.1295 mm | |
| 50 ft. | |
| 0,25 in. | |
| M6C-250-489 |
| ANSI/ESD S541-2008, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-zugelassen, UL-anerkannt | |
| Ohne | |
| Matt | |
| Polyester | |
| Thermotransfer | |
| Unsteril | |
| M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
| 50 ft. | |
| -40 °F bis +248 °F | |
| 0,0051 in. | |
| 50 ft. x 0,25 in. | |
| 15.24 m | |
| 6.35 mm |