Learn More
Sampling Systems™ Ultrafest klebende (UA) Prozessetiketten
Entwickelt, um Fehler während des Herstellungsprozesses zu vermeiden. Ultra Adhesive (UA) Prozessetiketten von Sampling Systems™ sind ideal für den Einsatz in staubigen Situationen und werden häufig zum Versiegeln von Säcken nach der Probennahme verwendet.
Marke: Sampling Systems™ 8220A-34
Additional Details : Gewicht : 0.56320kg
Beschreibung
- Hochfester Klebstoff – klebt sogar auf sehr staubigen Oberflächen
- Großer Schreibbereich
- Jede Rolle einzeln verpackt
- Ideal zum Verschließen von Löchern in Säcken
- Auf dem Etikett wird nicht nur vermerkt, dass eine Probe aus dem Sack entnommen wurde, sondern auch verhindert, dass beim Umgang mit dem Sack Pulver austritt
- Selbst nachdem das UA-Etikett 48 Stunden lang in Wasser eingetaucht war, war es noch sicher am Beutel befestigt und konnte mit einem Kugelschreiber beschrieben werden
- Geeignet zum Aufkleben auf nahezu jede Oberfläche
- Farbcodiert für verbesserte Erkennung durch Bediener
Spezifikation
Ultrafest klebend (UA) – Hochwertige Papieretiketten mit Folienrückseite | |
Papier | |
Prozessintern | |
500 pro Rolle | |
−20 bis 70 °C |
Gelb | |
Ultrafest klebendes Etikett | |
Etikettenspender für 95 x 95 mm Etiketten | |
500/Packung | |
95 x 95 mm |