Learn More
Sampling Systems™ Ultrafest klebende (UA) Prozessetiketten
Entwickelt, um Fehler während des Herstellungsprozesses zu vermeiden. Ultra Adhesive (UA) Prozessetiketten von Sampling Systems™ sind ideal für den Einsatz in staubigen Situationen und werden häufig zum Versiegeln von Säcken nach der Probennahme verwendet.
49.15 CHF
Spezifikation
Beschreibung Ultrafest klebend (UA) – Hochwertige Papieretiketten mit Folienrückseite
Material Papier
Produkttyp Ultrafest klebendes Etikett
Zur Verwendung mit (Geräte) Etikettenspender für 95 x 95 mm Etiketten
Etiketten pro Bogen 500 pro Rolle
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Farbe Anzeigetext Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Anzeigetext Preis Menge & Verfügbarkeit  
12754758
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sampling Systems™
8220A-31
Blau Probe entnommen
49.15 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12764758
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sampling Systems™
8220A-33
Schwarz Verworfen
49.15 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15809491
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sampling Systems™
8220A-35
Rot Spender
49.15 CHF
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15819491
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sampling Systems™
8220A-51
Gelb, Rot Allergen
49.15 CHF
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15829491
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sampling Systems™
8220A-52
Rot Schmutzig
49.15 CHF
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15839491
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sampling Systems™
8220A-53
Grün Reinigung
49.15 CHF
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15849491
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sampling Systems™
8220A-54
Blau Nicht für die Verwendung bei Menschen vorgesehen
49.15 CHF
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15879481
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sampling Systems™
8220A-30
Grün Freigabe
49.15 CHF
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15889481
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sampling Systems™
8220A-32
Orange Quarantäne
49.15 CHF
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15899481
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sampling Systems™
8220A-34
Gelb Prozessintern
49.15 CHF
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochfester Klebstoff – klebt sogar auf sehr staubigen Oberflächen
  • Großer Schreibbereich
  • Jede Rolle einzeln verpackt
  • Ideal zum Verschließen von Löchern in Säcken
  • Auf dem Etikett wird nicht nur vermerkt, dass eine Probe aus dem Sack entnommen wurde, sondern auch verhindert, dass beim Umgang mit dem Sack Pulver austritt
  • Selbst nachdem das UA-Etikett 48 Stunden lang in Wasser eingetaucht war, war es noch sicher am Beutel befestigt und konnte mit einem Kugelschreiber beschrieben werden
  • Geeignet zum Aufkleben auf nahezu jede Oberfläche
  • Farbcodiert für verbesserte Erkennung durch Bediener
Spezifikation
Spezifikation
Ultrafest klebend (UA) – Hochwertige Papieretiketten mit Folienrückseite
Ultrafest klebendes Etikett
500 pro Rolle
−20 bis 70 °C
Papier
Etikettenspender für 95 x 95 mm Etiketten
500/Packung
95 x 95 mm