missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
UCH-L1/PGP9.5 Antibody (rUCHL1/8133), DyLight 550, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
UCH-L1/PGP9.5 Monoclonal antibody specifically detects UCH-L1/PGP9.5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | UCH-L1/PGP9.5 |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | rUCHL1/8133 |
| Konjugat | DyLight 550 |
| Zusammensetzung | 50 mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | EC 3.4.19.12, EC 6.-, Neuron cytoplasmic protein 9.5, PARK5, PGP 9.5, PGP9.5, PGP9.5Uch-L1, PGP95, ubiquitin carboxyl-terminal esterase L1 (ubiquitin thiolesterase), ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1, ubiquitin C-terminal hydrolase, Ubiquitin thioesterase L1, UCHL1, UCH-L1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Recombinant full-length human UCH-L1/PGP9.5 protein |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?