Beschreibung
UBE3C Polyclonal specifically detects UBE3C in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | UBE3C |
| Anwendungen | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 1mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:3000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000 |
| Zusammensetzung | 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal |
| Gen-Zugriffsnummer | Q15386 |
| Gen-Alias | EC 6.3.2.-, KIAA0010KIAA10ubiquitin-protein isopeptide ligase (E3), ubiquitin protein ligase E3C, ubiquitin-protein ligase E3C |
| Gensymbole | UBE3C |
| Mehr anzeigen |