Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave Bag
Drawstring Closure Autoclave Bag - Designed for the steam sterilization of large or oddly shaped pharmaceutical equipment change parts.
Marke: Keystone Cleanroom Products BGT2A2622D
Additional Details : Gewicht : 7.20270kg
Beschreibung
- Konzipiert für die Dampfsterilisation.
- Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
- Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
- Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
- Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
- Versiegelte Nähte eliminieren Nähfäden und reduzieren Partikel erheblich
- Reiß- und durchstechfest
- Überlegene mikrobielle Barriere
- Fusselfrei Kategorie 1 (Helmkee-Trommel)
- Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraumumgebung
- Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbar | |
15,4 l | |
Kordelzug | |
Ja | |
Dampfanzeige | |
Unsteril | |
Ja | |
Dampf- | |
5,30 mil | |
22 in. | |
26 in. |
4,06 gal. | |
Konformitätsbescheinigung | |
Weiß | |
Dampfsterilisation pharmazeutischer Geräte | |
Tyvek | |
0,130 mm | |
250 | |
121°bis 125 °C | |
26 x 22 in. | |
55,9 cm | |
66 cm |