Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave Bag
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7224586 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
55,9 cm
61 cm
66 cm
137,2 cm
Breite (metrisch):
66 cm
121,9 cm
152,4 cm
Kapazität (metrisch):
15,4 l
18 l
38,7 l
70 l
Anzahl pro Karton:
125
250
Packungsgröße:
125 Stück
250 Stück
Artikelnummer. 17841061
Marke: Keystone Cleanroom Products BGT2A6024D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Drawstring Closure Autoclave Bag - Designed for the steam sterilization of large or oddly shaped pharmaceutical equipment change parts.
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Versiegelte Nähte eliminieren Nähfäden und reduzieren Partikel erheblich
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
  • Fusselfrei Kategorie 1 (Helmkee-Trommel)
  • Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraumumgebung
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 10,22 gal.
Kapazität (metrisch) 38,7 l
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Kordelzug
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisation pharmazeutischer Geräte
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,130 mm
Latexfrei Ja
Anzahl pro Karton 125
Sterilisationsmethode Dampf-
Temperaturbereich (metrisch) 121°bis 125 °C
Dicke (angloamerikanisch) 5,30 mil
Länge (angloamerikanisch) 24 in.
Länge (metrisch) 61 cm
Breite (angloamerikanisch) 60 in.
Breite (metrisch) 152,4 cm
Produkttyp Autoclave Bag