missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ TYRP1 Antibody (flanvotumab) - Chimeric, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30048033 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
50 Mikrogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30048033 1 mg 1 Milligramm
30047158 50 μg 50 Mikrogramm
30045475 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30048033 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP3287251mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Monoclonal Antibody

TYRP1 Monoclonal antibody specifically detects TYRP1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TYRP1
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon flanvotumab
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
Gen-Zugriffsnummer P48995
Gen-Alias b-PROTEIN, CAS25,6-dihydroxyindole-2-carboxylic acid oxidase, Catalase B, CATB, EC 1.14.18, EC 1.14.18.-, EC 1.14.18.1, Glycoprotein 75, GP75DHICA oxidase, Melanoma antigen gp75, TRP-1, TRPTYRP, tyrosinase-related protein 1TRP1, TYRRP
Wirtsspezies Human
Immunogen TRP1/ TYRP1
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7306
Rekonstitution Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.