missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tyrosine Hydroxylase Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
428.00 CHF - 693.00 CHF
Spezifikation
| Antigen | Tyrosine Hydroxylase |
|---|---|
| Verdünnung | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL |
| Anwendungen | Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18692305
|
Novus Biologicals
NBP3-21234-25ul |
25 μL | |||||||
|
18629873
|
Novus Biologicals
NBP3-21234-100ul |
100 μL |
693.00 CHF
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Tyrosine Hydroxylase Polyclonal antibody specifically detects Tyrosine Hydroxylase in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceSpezifikation
| Tyrosine Hydroxylase | |
| Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific, Prostate Cancer, Tyrosine Kinases | |
| PBS, pH 7.2, 40% glycerol | |
| 7054 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| DYT14, DYT5b, EC 1.14.16, EC 1.14.16.2, TH, TYH dystonia 14, Tyrosine 3-hydroxylase, tyrosine 3-monooxygenase, tyrosine hydroxylase | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: EFGLCKQNGEVKAYGAGLLSSYGELLHCLSEEPEIRAFDPEAAAVQPYQDQTYQSVYFVSESFSDAKDKLRSYASRIQRPFSVKFDPYTLAIDVLDSPQAVRRSLEGVQDEL | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts