missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tyrosine Hydroxylase Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-21234-25ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Tyrosine Hydroxylase Polyclonal antibody specifically detects Tyrosine Hydroxylase in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Tyrosine Hydroxylase | |
| Polyclonal | |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL | |
| DYT14, DYT5b, EC 1.14.16, EC 1.14.16.2, TH, TYH dystonia 14, Tyrosine 3-hydroxylase, tyrosine 3-monooxygenase, tyrosine hydroxylase | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: EFGLCKQNGEVKAYGAGLLSSYGELLHCLSEEPEIRAFDPEAAAVQPYQDQTYQSVYFVSESFSDAKDKLRSYASRIQRPFSVKFDPYTLAIDVLDSPQAVRRSLEGVQDEL | |
| 25 μL | |
| Cancer, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific, Prostate Cancer, Tyrosine Kinases | |
| 7054 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.2, 40% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur