Learn More
Brady™ Kantenschutz aus Polyurethan, Typ C
86.93 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 40 mm |
---|---|
Material | Polyurethane |
Typ | Safety Bumpers |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Warnt vor potenziellen Gefahren oder trägt zur Vermeidung von Verletzungen bei |
Länge (metrisch) | 1 m |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11711975
|
Brady™
225019 |
Photolumineszierend, schwarz |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
40 mm | |
Safety Bumpers | |
1 m |
Polyurethane | |
Warnt vor potenziellen Gefahren oder trägt zur Vermeidung von Verletzungen bei | |
Je 1 |