Learn More
Brady™ Kantenschutz aus Polyurethan, Typ C
Marke: Brady™ 225019
Additional Details : Gewicht : 0.68800kg
Spezifikation
Je 1 | |
Warnt vor potenziellen Gefahren oder trägt zur Vermeidung von Verletzungen bei | |
40 mm | |
1 m |
Photolumineszierend, schwarz | |
Safety Bumpers | |
Polyurethane |