Learn More
asecos Typ 90 Sicherheitsschrank V-MOVE-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
5384.80 CHF - 7849.30 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |
---|---|
Innentiefe (angloamerikanisch) | 30,51 in. |
Außentiefe (metrisch) | 860 mm |
Innentiefe (metrisch) | 775 mm |
Außentiefe (angloamerikanisch) | 33,86 in. |
Benachrichtigungen:
For indoor use only
Produktcode | Marke | Farbe | Anzahl Türen | Oberflächenbeschichtung | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Anzahl Türen | Oberflächenbeschichtung | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15907766
|
asecos
3508505135101 |
Anthrazitgrau | 1 | Texturiert | (5) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
5591.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15957756
|
asecos
3508504735100 |
Enzianblau, Anthrazitgrau | 1 | Texturiert | (4) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
5384.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15967756
|
asecos
3508504735101 |
Enzianblau, Anthrazitgrau | 1 | Texturiert | (5) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
5437.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15977776
|
asecos
3508604735102 |
Enzianblau, Anthrazitgrau | 2 | Texturiert | Rechts: (4) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten; Links: (4) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
7430.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15997776
|
asecos
3508604735104 |
Enzianblau, Anthrazitgrau | 2 | Texturiert | Rechts: (5) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech); Links: (4) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten |
7478.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15987776
|
asecos
3508604735103 |
Enzianblau, Anthrazitgrau | 2 | Texturiert | Rechts: (5) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten; Links: (5) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
7536.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15947736
|
asecos
3503500135104 |
Hellgrau | 2 | Glatt | Rechts: (5) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech); Links: (4) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten |
7478.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15917756
|
asecos
3508504635100 |
Rot, Anthrazitgrau | 1 | Texturiert | (4) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
5384.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15927756
|
asecos
3508504635101 |
Rot, Anthrazitgrau | 1 | Texturiert | (5) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
5437.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15937776
|
asecos
3508604635104 |
Rot, Anthrazitgrau | 2 | Texturiert | Rechts: (5) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech); Links: (4) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten |
7478.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15927776
|
asecos
3508604635103 |
Rot, Anthrazitgrau | 2 | Texturiert | Rechts: (5) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten; Links: (5) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
7536.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15997756
|
asecos
3508505135100 |
Silber, Anthrazitgrau | 1 | Texturiert | (4) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
5538.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15937786
|
asecos
3508605135102 |
Silber, Anthrazitgrau | 2 | Texturiert | Rechts: (4) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten; Links: (4) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
7738.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15957786
|
asecos
3508605135104 |
Silber, Anthrazitgrau | 2 | Texturiert | Rechts: (5) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech); Links: (4) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten |
7791.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15947786
|
asecos
3508605135103 |
Silber, Anthrazitgrau | 2 | Texturiert | Rechts: (5) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten; Links: (5) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
7849.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15987736
|
asecos
3503500535102 |
Weiß | 2 | Glatt | Rechts: (4) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten; Links: (4) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
7430.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15907746
|
asecos
3503500535104 |
Weiß | 2 | Glatt | Rechts: (5) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech); Links: (4) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten |
7478.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15997736
|
asecos
3503500535103 |
Weiß | 2 | Glatt | Rechts: (5) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten; Links: (5) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
7536.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter (Struktur-)Oberfläche
- Elektromotorisches Öffnen und Schließen: die Vertikalauszüge öffnen und schließen auf Knopfdruck
- Perfekter Zugriff: Die Vertikalauszüge sorgen für Übersicht und einfachen Zugriff auf alle eingelagerten Gebinde
- Immer geschlossen: serienmäßige Tür-Schließautomatik (TSA) nach ca. 60 Sekunden mit optischem und akustischem Warnsignal vor Auszugsschließung
- Keine unbefugte Benutzung: Vertikalauszüge abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandanzeige (Rot/Grün)
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- DIN EN 16121/16122 konform
- CE konform
Spezifikation
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform | |
860 mm | |
33,86 in. | |
Gips | |
Automatischer Verschluss | |
68,90 in. | |
1750 mm | |
Standard |
30,51 in. | |
775 mm | |
77,40 in. | |
Sicherheitsschrank | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
1966 mm | |
50 kg |