Learn More
asecos Typ 90 Sicherheitsschrank V-MOVE-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Marke: asecos 3508605135104
Additional Details : Gewicht : 547.92627kg
Benachrichtigungen:
For indoor use only
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter Oberfläche
- Elektronisches Öffnen und Schließen: Die vertikalen Schubladen öffnen und schließen auf Knopfdruck.
- Perfekter Zugang: Die vertikalen Schubladen ermöglichen einen Überblick und einfachen Zugang zu den eingelagerten Behältern.
- Immer geschlossen: Das serielle automatische Türschließsystem (TSA) gibt ca. 60 Sekunden vor dem Schließen des Schubfachs ein akustisches und visuelles Signal aus.
- Keine unbefugte Benutzung: Die vertikalen Schubladen können mit Schließzylinder und Verriegelungsanzeiger (rot/grün) abgeschlossen werden (eine Integration in ein vorhandenes Schließsystem ist möglich).
- Einfache Ausrichtung: Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: Integrierte Luftleitungen, bereit zur Verbindung (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Zertifikate
- Feuerbeständigkeit: 90 Minuten
- Typentest gemäß EN 14470-1
- Konform gemäß DIN EN 16121/16122
- GS-zertifiziert
- CE-konform
Spezifikation
701 mm | |
77,40 in. | |
Gips | |
860 x 819 x 1966 mm | |
33,86 in. | |
701 x 775 x 1750 mm | |
1219 lb. | |
9 | |
68,90 in. | |
Sicherheitsschrank | |
32,24 in. | |
Silber, Anthrazitgrau | |
1966 mm | |
V90.196.081.VDAC:0013 | |
2 |
775 mm | |
Texturiert | |
Rechts: (5) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech); Links: (4) Einlegeböden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten | |
553 kg | |
30,51 in. | |
860 mm | |
50 kg | |
27,60 in. | |
1750 mm | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
819 mm | |
Standard | |
Automatischer Verschluss | |
Rechts: 235/250/250/250/285/260 mm; Links: 300/285/285/380/290 mm | |
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |