Learn More
asecos™ S-CLASSIC-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90 mit Türöffnungsarretiersystem, Scharniere links
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
2724.20 CHF - 5093.30 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |
---|---|
Außentiefe (metrisch) | 616 mm |
Innentiefe (metrisch) | 524 mm |
Material | Stahl |
Produkttyp | Sicherheitsschrank |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Außenhöhe (metrisch) | Konfiguration | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außenhöhe (metrisch) | Konfiguration | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15993836
|
asecos™
3023900130721 |
1298 mm | 2 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Hellgrau |
4128.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15973866
|
asecos™
3023900230721 |
1298 mm | 2 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Warngelb |
4128.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15497524
|
asecos™
3023900130277 |
1298 mm | 2 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (235 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Hellgrau |
2724.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15953856
|
asecos™
3023900230277 |
1298 mm | 2 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Warngelb |
3927.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15903846
|
asecos™
3023900130722 |
1298 mm | 3 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Hellgrau |
4388.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15983866
|
asecos™
3023900230722 |
1298 mm | 3 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Warngelb |
4388.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15983826
|
asecos™
3023900130278 |
1298 mm | 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (140 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Hellgrau |
3996.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15963856
|
asecos™
3023900230278 |
1298 mm | 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (140 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Warngelb |
3996.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15983156
|
asecos™
3022800130249 |
1968 mm | 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (335 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Hellgrau |
4452.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13493997
|
asecos™
3022800230249 |
1968 mm | 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (335 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Gelb |
3084.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15913166
|
asecos™
3022800130255 |
1968 mm | 3 Wannenböden, 1 Lochblecheinsatz (350 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Hellgrau |
4823.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15933196
|
asecos™
3022800230255 |
1968 mm | 3 Wannenböden, 1 Lochblecheinsatz (350 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Warngelb |
4823.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15943206
|
asecos™
3022800230267 |
1968 mm | 4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Warngelb |
5093.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15296878
|
asecos™
3022800130269 |
1968 mm | 6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Hellgrau |
3937.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15135584
|
asecos™
3022800230269 |
1968 mm | 6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Gelb |
3937.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
- Anwenderfreundlich und sicher (Modell WDAS): Türöffnungsarretiersystem für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Tür mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform | |
524 mm | |
Sicherheitsschrank | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
1 | |
596 mm |
616 mm | |
Stahl | |
Flügel, Mit Scharnier links | |
Feststellanlage bei geöffneter Tür | |
Pulverbeschichteter Stahl | |
450 mm |