Learn More
asecos™ Type 90 Combi Safety Storage Cabinets K-UB-90
Safe and approved storage of aggressive and flammable hazardous substances in working areas
5305.30 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, CE-konform |
---|---|
Außentiefe (metrisch) | 502 mm |
Farbe | Hellgrau |
Material | Stahl |
Produkttyp | Kombi-Sicherheitslagerschränke |
Benachrichtigungen:
For indoor use only
Produktcode | Marke | Modell | Gewicht (metrisch) | Anzahl Türen | Anzahl Einschübe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Gewicht (metrisch) | Anzahl Türen | Anzahl Einschübe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15904376
|
asecos™
3037700131107 |
K90.060.140.050.UB.3T | 196,50 kg | 3 | 2 |
5305.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Safe and approved storage of aggressive and flammable hazardous substances in working areas
Function / construction
- Robust construction and longevity: body made of powder-coated sheet steel
- User-friendly and safe: door and drawer remain open in any position, interior of the cabinet completely visible — access to all containers, 93° opening of the wing door
- Safe: drawer fitted with earthing wire incl. clamp as standard, seal welded sump, drawers are self-closing in the event of fire
- No unauthorised use: door and drawer lockable with cylinder lock and locking state indicator (red/green)
- Mobile: castors with plinth (optionally available), easy moving of the cabinet
- Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 50) to a technical exhaust system, extraction of both compartments through one ventilation connection
Certificates
- Fire resistance 90 minutes
- type tested in accordance with EN 14470-1
- EN 16121/16122 conformity
- CE compliant
Spezifikation
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, CE-konform | |
Hellgrau | |
Kombi-Sicherheitslagerschränke | |
601 mm | |
2 | |
pulverbeschichtet glatt |
502 mm | |
Stahl | |
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von aggressiven und entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
502 mm | |
Ausziehbar |