Learn More
asecos™ Type 90 Combi Safety Storage Cabinets K-UB-90
Safe and approved storage of aggressive and flammable hazardous substances in working areas
Marke: asecos™ 3037700131107
Additional Details : Gewicht : 205.80119kg
Benachrichtigungen:
For indoor use only
Beschreibung
- Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Anwenderfreundlich und sicher: Tür und Schubfach bleiben in jeder Position offen, Schrankinneres vollständig einsehbar – Zugang zu allen Behältern, Flügeltüren mit 93°-Öffnungswinkel
- Sicher: Schubfach mit Erdungsdraht, einschließlich Klemme (Standard); dichtgeschweißte Auffangwanne; im Brandfall selbstschließende Schubfächern
- Kein unbefugter Zugang: Tür und Schubfach abschließbar mit Zylinderschloss und Sperrzustandsanzeige (rot/grün)
- Mobil: Rollen mit Sockelblende (optional erhältlich) für das einfache Verschieben des Schrankes
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss DN 50) an ein technisches Abluftsystem; Absaugung aus beiden Fächern über denselben Belüftungsanschluss
- Zertifikate
- Feuerbeständig bis 90 Minuten
- Typentest gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122
- CE-konform
Spezifikation
502 mm | |
Kombi-Sicherheitslagerschränke | |
770 mm | |
pulverbeschichtet glatt | |
1402 mm | |
196,50 kg | |
Hellgrau | |
502 mm | |
Flügel | |
2 | |
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, CE-konform |
1 Lochblecheinsatz, 1 11 l-Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 2 Ausziehböden (Platte mit Melaminharzbeschichtung/PP) | |
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von aggressiven und entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
380 mm | |
Stahl | |
502 x 1402 x 601 mm | |
Links: 380 x 770 x 502 mm, rechts: 468 x 440 x 562 mm | |
Ausziehbar | |
601 mm | |
K90.060.140.050.UB.3T | |
3 |