Learn More
asecos™ Typ 30 Druckgasflaschenschrank G-CLASSIC-30
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig
2973.30 CHF - 4293.00 CHF
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) | 615 mm |
---|---|
Innentiefe (metrisch) | 479 mm |
Farbe | Lichtgrau (RAL 7035) |
Material | Stahl (galvanisiert) |
Produkttyp | Gasflaschenschrank |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Tragkraft | Ausführung der Tür | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tragkraft | Ausführung der Tür | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15271035
|
asecos™
3066300130664 |
4 Gasflaschen mit 50 l | Flügel |
3805.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15291035
|
asecos™
3068500130687 |
2 Gasflaschen mit 50 l | Flügel, Mit Scharnier links |
2973.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15955736
|
asecos™
3068600130687 |
2 50 l-Gasflaschen | Flügel, Scharniere rechts |
4293.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer oder toxischer Druckgase in Arbeitsräumen 2 Druckgasflaschen à 50 Liter
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech
- Keine unbefugte Benutzung: Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Leichte Montage von Armaturen und Rohrleitungen: große Innenhöhe, umfangreiche Durchführungsmöglichkeiten in der Schrankdecke
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft, gleichmäßige Durchlüftung im Schrankinnenraum vom Boden bis zur Decke
Inneneinrichtung mit
- 1 x Standardinneneinrichtung Druckgasflaschen, Montageschienen, Einrollklappe, Flaschenhalter inkl. Spanngurten, Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-2
- EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Warranty
Fünf Jahre
Spezifikation
615 mm | |
Lichtgrau (RAL 7035) | |
Gasflaschenschrank | |
2050 mm | |
Pulverbeschichtet |
479 mm | |
Stahl (galvanisiert) | |
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer oder toxischer Druckgase in Arbeitsräumen - geeignet für bis zu 4 Druckgasflaschen à 50 Liter | |
1874 mm |