Learn More
asecos™ Typ 30 Druckgasflaschenschrank G-CLASSIC-30
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig
Marke: asecos™ 3068600130687
Additional Details : Gewicht : 297.86850kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Einfache Montage von Verbindungsrohren und Gasarmaturen: große Innenhöhe (1890 mm), viele Durchleitungsöffnungen in der Decke des Schrankes
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem; gleichmäßige Belüftung im Schrankinneren
Serviceleistungen
Fünf Jahre
Spezifikation
1874 mm | |
Standard-Innenausstattung für Gasflaschen (verzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren oder toxischen Gasen in Arbeitsbereichen | |
479 mm | |
Stahl | |
616 x 598 x 2050 mm | |
479 x 494 x 1874 mm | |
615 mm | |
2 50 l-Gasflaschen | |
G30.205.060.R | |
Feuerbeständig bis 30 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-2, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |
G-CLASSIC-30 Gasflaschenschrank | |
Gasflaschenschrank | |
494 mm | |
pulverbeschichtet glatt | |
598 mm | |
305,00 kg | |
Hellgrau | |
2050 mm | |
Flügel, Scharniere rechts | |
1 |