Learn More
asecos™ Typ 30 Kombi-Sicherheitsschrank K-PHOENIX-30
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig
4149.90 CHF - 6328.20 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 14470-1, DIN EN 14727, GS-zertifiziert, CE-konform |
---|---|
Außentiefe (metrisch) | 598 mm |
Innentiefe (metrisch) | 519 mm |
Farbe | Lichtgrau (RAL 7035) |
Abmessungen (T x B x H) | 598 x 1202 x 1968 mm |
Produktcode | Marke | Anzahl Einschübe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Einschübe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15924326
|
asecos™
3034200130345 |
9 |
6328.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13264869
|
asecos™
3034200130344 |
7 |
4149.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver und entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Zwei in einem: zwei Abteile (vertikale Teilung) erlauben die Lagerung entzündbarer und aggressiver Gefahrstoffe in einem Schrank
- Komfortabel und sicher (Abteil Falttür): Tür arretiert in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) / Zylinderschloss
Inneneinrichtung mit
- 3 x Fachboden, Tragkraft: 75 kg, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
- 1 x Lochblecheinsatz, Tragkraft: 75 kg, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
- 1 x Bodenauffangwanne, Volumen: 27 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
- 6 x Wannenboden, Tragkraft: 25 kg, Volumen: 11 Liter, Werkstoffplatte melaminharzbeschichtet/PP
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Spezifikation
EN 14470-1, DIN EN 14727, GS-zertifiziert, CE-konform | |
519 mm | |
598 x 1202 x 1968 mm | |
Kombi-Sicherheitslagerschränke | |
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver und entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen | |
1740 mm | |
K30.197.120.MV.FWAS | |
Pulverbeschichtet | |
1050 mm |
598 mm | |
Lichtgrau (RAL 7035) | |
Stahlblech | |
Flügel, Gefaltet | |
1968 mm | |
Feststellanlage bei geöffneter Tür | |
2 | |
1202 mm |