Learn More
asecos™ Typ 30 Kombi-Sicherheitsschrank K-PHOENIX-30
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig
Marke:  asecos™ 3034200130345
Additional Details : Gewicht : 362.05920kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15924326
  • 6328.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
  • Zwei in einem: 2 Fächer (vertikal getrennt) ermöglichen die Lagerung von entzündlichen Flüssigkeiten und aggressiven Chemikalien im selben Schrank.
  • Anwenderfreundlich und sicher (Fach mit Falttür): Türöffnungsarretiersystem (Standard) für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein vorhandenes Schließsystem möglich)
Spezifikation
Spezifikation
1691 mm
Kombi-Sicherheitslagerschränke
532 mm
pulverbeschichtet glatt
1202 mm
598 x 1202 x 1968 mm
Links: 519 x 532 x 1691 mm, rechts: 519 x 486 x 1691 mm
Ablageschale
1968 mm
K30.197.120.MV.FWAS
100 mm
Feuerbeständig bis 30 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 6 Tablettböden (Platten mit Melaminharzbeschichtung/PP)
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von aggressiven und entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
519 mm
Stahl
Feststellanlage bei geöffneter Tür
380,50 kg
Hellgrau
598 mm
Flügel, Gefaltet
9
2