Learn More
Masterflex™ Tygon SE–200 Schlauch
330.00 CHF - 570.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA-konform für Produkte mit Kontaktnahrung |
---|---|
Material | Tygon SE-200 |
Gesamtlänge (metrisch) | 15,24 m |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemische und pharmazeutische Verarbeitung, Getränkedispensierung, Farb- und Lösungsmittelproduktion, Halbleiterverarbeitung |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -45 °C |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15219613
|
Masterflex™
95713-20 |
6,4 mm |
403.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15239613
|
Masterflex™
95713-10 |
4,8 mm |
330.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15122045
|
Masterflex™
95713-30 |
9,6 mm |
570.00 CHF
15 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Spezifikation
FDA-konform für Produkte mit Kontaktnahrung | |
15,24 m | |
-45 °C | |
Steril | |
74 °C |
Tygon SE-200 | |
Chemische und pharmazeutische Verarbeitung, Getränkedispensierung, Farb- und Lösungsmittelproduktion, Halbleiterverarbeitung | |
Je 1 | |
Transparent |