Learn More
Masterflex™ Tygon SE–200 Schlauch
Marke: Masterflex™ 95713-10
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
FDA-konform für Produkte mit Kontaktnahrung | |
Tygon SE-200 | |
15,24 m | |
Chemische und pharmazeutische Verarbeitung, Getränkedispensierung, Farb- und Lösungsmittelproduktion, Halbleiterverarbeitung | |
Je 1 | |
Transparent | |
74 °C |
4,8 mm | |
6,4 mm | |
1,5 mm | |
-45 °C | |
Steril | |
75 psi |