Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon R3603Tygon R3603 Schläuche
Aufgrund der reduzierten Partikelspallation braucht der nachgeschaltete Filter nicht mehr so häufig ausgetauscht zu werden. Die Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ S3™ E-LFL Peristaltikpumpenschläuche verringern das Risiko einer Kontamination empfindlicher Flüssigkeiten.
Marke: Saint Gobain Life Sciences AVX42038
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Lange flexible Lebensdauer – reduziert Ausfallzeiten aufgrund eines Pumpenausfalls
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Betriebsdauer der Pumpenschläuche von über 1,000 Stunden bei 0 psi
- Betriebsdauer der Pumpenschläuche von über 600 Stunden bei 10 psi
- Extrem geringe Partikelbildung – zuverlässig für Anwendungen mit empfindlichen Flüssigkeiten
- BPA- und Phthalat-frei
Spezifikation
Tubing | |
Autoklavierbar | |
12.7 mm | |
0.75 in. | |
762 cm | |
3.2 mm | |
Je 1 | |
Durchsichtig | |
508 mmHg |
USP-Klasse VI | |
0.5 in. | |
Tygon S3 E-LFL | |
19 mm | |
1/8 in. | |
Für Labor, Lebensmittel- und Getränke und biopharmazeutische Anwendungen | |
Steril | |
25 psi | |
74 °C |