Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon R3603Tygon R3603 Schläuche
Aufgrund der reduzierten Partikelspallation braucht der nachgeschaltete Filter nicht mehr so häufig ausgetauscht zu werden. Die Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ S3™ E-LFL Peristaltikpumpenschläuche verringern das Risiko einer Kontamination empfindlicher Flüssigkeiten.
247.00 CHF - 356.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Tubing |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | USP-Klasse VI |
Autoklavierbar | Ja |
Material | Tygon S3 E-LFL |
Gesamtlänge (metrisch) | 762 cm |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15197054
|
Saint Gobain Life Sciences
AVX42019 |
6.4 mm | 12.7 mm |
247.00 CHF
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15107064
|
Saint Gobain Life Sciences
AVX42038 |
12.7 mm | 19 mm |
356.00 CHF
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15117064
|
Saint Gobain Life Sciences
AVX42029 |
9.6 mm | 1.6 mm |
322.00 CHF
7.50 Meter |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Lange flexible Lebensdauer – reduziert Ausfallzeiten aufgrund eines Pumpenausfalls
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Betriebsdauer der Pumpenschläuche von über 1,000 Stunden bei 0 psi
- Betriebsdauer der Pumpenschläuche von über 600 Stunden bei 10 psi
- Extrem geringe Partikelbildung – zuverlässig für Anwendungen mit empfindlichen Flüssigkeiten
- BPA- und Phthalat-frei
Spezifikation
Tubing | |
Ja | |
762 cm | |
3.2 mm | |
Je 1 | |
Durchsichtig | |
74 °C |
USP-Klasse VI | |
Tygon S3 E-LFL | |
1/8 in. | |
Für Labor, Lebensmittel- und Getränke und biopharmazeutische Anwendungen | |
Steril | |
25 psi |