Learn More
Ismatec™ 3-Stopper-Schläuche aus Tygon MHL mit gelb/blau-Farbcodierung
Chemikalienbeständige und langlebige 3-Stopper-Schläuche, die frei von Plastifizierern sind. Die Ismatec™ Tygon™ MHLL 3-Stopper-Schläuche erfordern Verlängerungsschläuche sowohl auf der Ansaug- als auch auf der Auslassseite.
Marke:  Ismatec™ SC0715
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10012912
  • 103.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Chemisch beständig gegen Aceton, MEK und andere aggressive Lösungsmittel.
  • Schlauch mit langer Lebensdauer.
  • Frei von Weichmachern.
  • Glatte Innenbohrung.
  • Niedrige Sorption gewährleistet die Integrität der Flüssigkeit.
  • Minimale Adhäsion und Diffusion.
  • Umweltfreundlich.
  • Kann nicht wiederholt sterilisiert werden.
  • Nur als Stopperschlauch erhältlich.
  • Anwendungen
    • Säuren: Sehr gut
    • Alkalische Lösungen: Sehr gut
    • Lösungsmittel: Sehr gut
    • Druck: Nicht empfohlen
    • Vakuum: Gut
    • Viskose Medien: Gut
    • Sterile Medien: Gut
  • Konform mit:
    • FDA 21 CFR, Part 177.2600, USP (US-Arzneibuch) Klasse V
  • Sterilisation
    • Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei1 bar (15 psi) und 121 °C.
    • Gassterilisation mit Ethylenoxid.
    • Sterilisation mit Strahlung bis zu 2.5 mrad.
    • Achtung: Kann nicht wiederholt sterilisiert werden.
    • Hinweis: Dieser Schlauch ist zwar für MS/CA-Kassetten ausgelegt, hat aber nur 2 Stopper!
Spezifikation
Spezifikation
FDA 21 CFR, Part 177.2600, USP (US-Arzneibuch) Klasse V
Ja
30 cm
Schläuche mit 3 Flüssigkeitsstopps
−70 °C
2.79 mm Innendurchmesser, 4.63 mm Außendurchmesser
Gut
Farbcode: Lila-weiß
Tygon MHLL
0.92 mm
Hygienischer Transfer empfindlicher Flüssigkeiten. MS/CA-Kassetten.
6 Stück/Packung
Kann nicht wiederholt sterilisiert werden. Nur als Stopperschlauch erhältlich.
74 °C