Learn More
Ismatec™ 3-Stopper-Schläuche aus Tygon MHL mit gelb/blau-Farbcodierung
Chemikalienbeständige und langlebige 3-Stopper-Schläuche, die frei von Plastifizierern sind. Die Ismatec™ Tygon™ MHLL 3-Stopper-Schläuche erfordern Verlängerungsschläuche sowohl auf der Ansaug- als auch auf der Auslassseite.
103.00 CHF - 152.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Schläuche mit 3 Flüssigkeitsstopps
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR, Part 177.2600, USP (US-Arzneibuch) Klasse V
Autoklavierbar Ja
Material Tygon MHLL
Gesamtlänge (metrisch) 30 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10062912
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ismatec™
SC0711
0.76 mm Innendurchmesser, 2.60 mm Außendurchmesser
152.00 CHF
6 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10134882
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ismatec™
SC0713
1,52 mm ID/3,36 mm AD Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10494762
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ismatec™
SC0714
2.06 mm Innendurchmesser, 3.90 mm Außendurchmesser Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10012912
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ismatec™
SC0715
2.79 mm Innendurchmesser, 4.63 mm Außendurchmesser Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Chemisch beständig gegen Aceton, MEK und andere aggressive Lösungsmittel.
  • Schlauch mit langer Lebensdauer.
  • Frei von Weichmachern.
  • Glatte Innenbohrung.
  • Niedrige Sorption gewährleistet die Integrität der Flüssigkeit.
  • Minimale Adhäsion und Diffusion.
  • Umweltfreundlich.
  • Kann nicht wiederholt sterilisiert werden.
  • Nur als Stopperschlauch erhältlich.
  • Anwendungen
    • Säuren: Sehr gut
    • Alkalische Lösungen: Sehr gut
    • Lösungsmittel: Sehr gut
    • Druck: Nicht empfohlen
    • Vakuum: Gut
    • Viskose Medien: Gut
    • Sterile Medien: Gut
  • Konform mit:
    • FDA 21 CFR, Part 177.2600, USP (US-Arzneibuch) Klasse V
  • Sterilisation
    • Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei1 bar (15 psi) und 121 °C.
    • Gassterilisation mit Ethylenoxid.
    • Sterilisation mit Strahlung bis zu 2.5 mrad.
    • Achtung: Kann nicht wiederholt sterilisiert werden.
    • Hinweis: Dieser Schlauch ist zwar für MS/CA-Kassetten ausgelegt, hat aber nur 2 Stopper!
Spezifikation
Spezifikation
Schläuche mit 3 Flüssigkeitsstopps
Ja
30 cm
Hygienischer Transfer empfindlicher Flüssigkeiten. MS/CA-Kassetten.
6 Stück/Packung
Gut
FDA 21 CFR, Part 177.2600, USP (US-Arzneibuch) Klasse V
Tygon MHLL
0.92 mm
−70 °C
Kann nicht wiederholt sterilisiert werden. Nur als Stopperschlauch erhältlich.
74 °C