Learn More
Ismatec™ 3-Stopper-Schläuche aus Tygon MHL mit gelb/blau-Farbcodierung
Chemikalienbeständige und langlebige 3-Stopper-Schläuche, die frei von Plastifizierern sind. Die Ismatec™ Tygon™ MHLL 3-Stopper-Schläuche erfordern Verlängerungsschläuche sowohl auf der Ansaug- als auch auf der Auslassseite.
Marke: Ismatec™ SC0714
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Description
- Chemisch beständig gegen Aceton, MEK und andere aggressive Lösungsmittel.
- Schlauch mit langer Lebensdauer.
- Frei von Weichmachern.
- Glatte Innenbohrung.
- Niedrige Sorption gewährleistet die Integrität der Flüssigkeit.
- Minimale Adhäsion und Diffusion.
- Umweltfreundlich.
- Kann nicht wiederholt sterilisiert werden.
- Nur als Stopperschlauch erhältlich.
- Anwendungen
- Säuren: Sehr gut
- Alkalische Lösungen: Sehr gut
- Lösungsmittel: Sehr gut
- Druck: Nicht empfohlen
- Vakuum: Gut
- Viskose Medien: Gut
- Sterile Medien: Gut
- Konform mit:
- FDA 21 CFR, Part 177.2600, USP (US-Arzneibuch) Klasse V
- Sterilisation
- Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei1 bar (15 psi) und 121 °C.
- Gassterilisation mit Ethylenoxid.
- Sterilisation mit Strahlung bis zu 2.5 mrad.
- Achtung: Kann nicht wiederholt sterilisiert werden.
- Hinweis: Dieser Schlauch ist zwar für MS/CA-Kassetten ausgelegt, hat aber nur 2 Stopper!
Specifications
Schläuche mit 3 Flüssigkeitsstopps | |
Farbcode: Violett-Violett | |
Tygon MHLL | |
0.92 mm | |
−70 °C | |
2.06 mm Innendurchmesser, 3.90 mm Außendurchmesser | |
Gut |
FDA 21 CFR, Part 177.2600, USP (US-Arzneibuch) Klasse V | |
Ja | |
30 cm | |
Hygienischer Transfer empfindlicher Flüssigkeiten. MS/CA-Kassetten. | |
6 Stück/Packung | |
Kann nicht wiederholt sterilisiert werden. Nur als Stopperschlauch erhältlich. | |
74 °C |