Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon LFL Schläuche
Fügt sich eng an Glas und Metall an, biegt sich an kleinen Radiuskurven, ist ungiftig und transparent. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ S3™ E-LFL Pumpenschläuche mit 2 Anschlägen besitzen die längste flexible Lebensdauer aller transparenten Tygon™ Schläuche.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 070602-09-ND
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Diese durchsichtigen Tygon™ Schläuche haben eine besonders langlebige Flexibilität – weniger Ausfallzeiten durch Pumpenversagen
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Hervorragend für Laboranwendungen. Geeignet zum Autoklavieren.
- Geeignet für hochreine Anwendungen
- Extrem geringe Partikelspallation
- Zuverlässig für Anwendungen mit empfindlichen Flüssigkeiten
- Gemäß USP-Klasse VI, ISO 10993 und FDA-Richtlinien
- BPA- und Phthalat-frei
Spezifikation
Pump Tubing | |
Weiß/weiß | |
0.04 in. | |
Tygon LFL | |
2.72 mm | |
0.85 mm | |
Durchsichtig | |
Very Flexible |
USP-Klasse VI, FDA-Kriterien, NSF-51, FDA-Kriterien | |
Autoclavable | |
1.02 mm | |
0.11 in. | |
0.03 in. | |
12/Pckg. | |
56 (Shore A) |