Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon LFL Schläuche
Fügt sich eng an Glas und Metall an, biegt sich an kleinen Radiuskurven, ist ungiftig und transparent. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ S3™ E-LFL Pumpenschläuche mit 2 Anschlägen besitzen die längste flexible Lebensdauer aller transparenten Tygon™ Schläuche.
112.00 CHF - 560.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Pump Tubing |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | USP-Klasse VI, FDA-Kriterien, NSF-51, FDA-Kriterien |
Autoklavierbar | Autoclavable |
Material | Tygon LFL |
Dicke (angloamerikanisch) | 0.03 in. |
Produktcode | Marke | Farbcode | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbcode | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11876870
|
Saint Gobain Life Sciences
070602-14-ND |
Grün/Grün | 1.85 mm | 3.57 mm |
560.00 CHF
60 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15131743
|
Saint Gobain Life Sciences
070602-14-ND |
Grün/Grün | 1.85 mm | 3.57 mm |
112.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11856880
|
Saint Gobain Life Sciences
070602-18-ND |
Violett/weiß | 2.79 mm | 4.48 mm |
560.00 CHF
60 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15161723
|
Saint Gobain Life Sciences
070602-09-ND |
Weiß/weiß | 1.02 mm | 2.72 mm |
112.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Diese durchsichtigen Tygon™ Schläuche haben eine besonders langlebige Flexibilität – weniger Ausfallzeiten durch Pumpenversagen
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Hervorragend für Laboranwendungen. Geeignet zum Autoklavieren.
- Geeignet für hochreine Anwendungen
- Extrem geringe Partikelspallation
- Zuverlässig für Anwendungen mit empfindlichen Flüssigkeiten
- Gemäß USP-Klasse VI, ISO 10993 und FDA-Richtlinien
- BPA- und Phthalat-frei
Spezifikation
Pump Tubing | |
Autoclavable | |
0.03 in. | |
12/Pckg. | |
56 (Shore A) |
USP-Klasse VI, FDA-Kriterien, NSF-51, FDA-Kriterien | |
Tygon LFL | |
0.85 mm | |
Durchsichtig | |
Very Flexible |