Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon LFL Schläuche
Fügt sich eng an Glas und Metall an, biegt sich an kleinen Radiuskurven, ist ungiftig und transparent. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ S3™ E-LFL Pumpenschläuche mit 2 Anschlägen besitzen die längste flexible Lebensdauer aller transparenten Tygon™ Schläuche.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 070602-14-ND
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15131743
  • 112.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 20-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Diese durchsichtigen Tygon™ Schläuche haben eine besonders langlebige Flexibilität – weniger Ausfallzeiten durch Pumpenversagen
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hervorragend für Laboranwendungen. Geeignet zum Autoklavieren.
  • Geeignet für hochreine Anwendungen
  • Extrem geringe Partikelspallation
  • Zuverlässig für Anwendungen mit empfindlichen Flüssigkeiten
  • Gemäß USP-Klasse VI, ISO 10993 und FDA-Richtlinien
  • BPA- und Phthalat-frei
Spezifikation
Spezifikation
Pump Tubing
Grün/Grün
0.07 in.
Tygon LFL
3.57 mm
0.85 mm
Durchsichtig
Very Flexible
USP-Klasse VI, FDA-Kriterien, NSF-51, FDA-Kriterien
Autoclavable
1.85 mm
0.14 in.
0.03 in.
12/Pckg.
56 (Shore A)
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali