Learn More
Masterflex™ Tygon Laborschläuche
Für besondere Beständigkeit gegenüber Biegeermüdung und Abrieb konzipiert und weniger durchlässig als Gummischläuche. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon Laborschläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
69.45 CHF - 730.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA-konform, GMP |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | Tygon E-3603 |
Gesamtlänge (metrisch) | 15.24 m |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke sowie Biopharma-Anwendungen und Analyseinstrumente |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
14871161
|
Masterflex™
06407-09 |
4.8 mm | 6.4 mm | 24 psi | 0.8 mm |
69.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15119194
|
Masterflex™
06407-77 |
4 mm | 5.6 mm | 17 psi | 0.8 mm |
78.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15117144
|
Masterflex™
06407-85 |
8 mm | 14.4 mm | 30 psi | 3.2 mm |
374.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15197124
|
Masterflex™
06407-86 |
9.6 mm | 12.8 mm | 14 psi | 1.6 mm |
261.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15127144
|
Masterflex™
06407-88 |
9.6 mm | 16 mm | 25 psi | 3.2 mm |
505.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15446633
|
Masterflex™
06407-96 |
19.1 mm | 25.4 mm | 14 psi | 3.2 mm |
730.00 CHF
50 Fuß |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Description
- Alternative zu DEHP-Schläuchen
- Die neue Formulierung sorgt für das gleiche hervorragende Leistungsverhalten
- Ohne BPA
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
- Erhöht die Produktivität von Peristaltikpumpen–, überdauert andere durchsichtige Schläuche 2 bis 1
- Glatte, polierte Innenbohrung
- Nicht oxidierend und nicht kontaminierend
- Lässt sich leicht und sicher über Fittings und Griffen überstreifen
- Spulen sind in 1-Fuß-Intervallen markiert, damit ein problemloses Messen möglich ist
Specifications
FDA-konform, GMP | |
Tygon E-3603 | |
allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke sowie Biopharma-Anwendungen und Analyseinstrumente | |
1/Packung | |
Transparent |
Ja | |
15.24 m | |
–50 bis 74 °°C | |
Ja | |
74 °C |