Learn More
Masterflex™ Tygon Laborschläuche
Für besondere Beständigkeit gegenüber Biegeermüdung und Abrieb konzipiert und weniger durchlässig als Gummischläuche. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon Laborschläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
Marke:  Masterflex™ 06407-77
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15119194
  • 78.85 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Alternative zu DEHP-Schläuchen
  • Die neue Formulierung sorgt für das gleiche hervorragende Leistungsverhalten
  • Ohne BPA
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
  • Erhöht die Produktivität von Peristaltikpumpen–, überdauert andere durchsichtige Schläuche 2 bis 1
  • Glatte, polierte Innenbohrung
  • Nicht oxidierend und nicht kontaminierend
  • Lässt sich leicht und sicher über Fittings und Griffen überstreifen
  • Spulen sind in 1-Fuß-Intervallen markiert, damit ein problemloses Messen möglich ist
Spezifikation
Spezifikation
FDA-konform; erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI und NSF 51
4 mm
5.6 mm
0.8 mm
–46 bis 74 °°C
Ja
17 psi
Ja
Tygon E-3603
15.24 m
allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke sowie Biopharma-Anwendungen und Analyseinstrumente
1/Packung
Transparent
74 °C
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers