Learn More
Ismatec™ Tygon™ E-LFL C/L™ Pumpenschläuche mit Mikrobohrung
Längste Lebensdauer aller Tygon™ Schlauchmaterialien
Marke: Ismatec™ 06449-26
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Die Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
- Für generelle Laboreinsätze
- Lange Lebensdauer – altert und oxidiert nicht
- Fügt sich eng an Glas und Metall an und biegt sich an kleinen Radiuskurven
- Nicht toxisch
- Transparent
Spezifikation
Schlauch mit Mikrobohrung | |
Ja | |
Tygon E-LFL | |
30,4 m | |
26 | |
Autoklav, Ethylenoxid | |
40 °C |
FDA-Zulassung; Prop 65 NA (keine Prop 65 Chemikalien) | |
0,89 mm | |
100 ft. | |
0 °C | |
11,8 ml/min | |
25,3 psi, 1,75 bar |