Learn More
Ismatec™ Tygon™ E-LFL C/L™ Pumpenschläuche mit Mikrobohrung
Artikelnummer. p-7187330
Click to view available options
Schlauchgröße:
18
26
30
48
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15570652
Marke: Ismatec™ 0644918
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Längste Lebensdauer aller Tygon™ Schlauchmaterialien
  • Die Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
  • Für generelle Laboreinsätze
  • Lange Lebensdauer – altert und oxidiert nicht
  • Fügt sich eng an Glas und Metall an und biegt sich an kleinen Radiuskurven
  • Nicht toxisch
  • Transparent
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-Zulassung; Prop 65 NA (keine Prop 65 Chemikalien)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 0,51 mm
Material Tygon E-LFL
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 100 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 30,4 m
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Schlauchgröße 18
Flussrate 3,6 ml/min
Sterilisationsmethode Autoklav, Ethylenoxid
Maximaler Druck 25,3 psi, 1,75 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 40 °C
Produkttyp Schlauch mit Mikrobohrung