Learn More
Cole-Parmer™ Tygon™ 2001 -Schläuche, frei von Plastifizierern
Ideal für die Abgabe von Seife und Reinigungsmitteln, Wasseraufbereitungsleitungen, Anwendungen mit Lebensmittelkontakt und chemischen Transfer
Marke: Cole-Parmer™ 96430-12
Additional Details : Gewicht : 3.00000kg
Beschreibung
- Frei von Weichmachern.
- Durchscheinend.
- Ausgezeichnete chemische Kompatibilität mit schwachen und mittleren Säuren und Basen, Salzen und Alkoholen.
- FDA-konform bezüglich Kontakt mit Lebensmitteln.
- Sterilisierung: Mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung oder Dampf in 30 Minuten bei 15 psi (1.0 bar) sterilisieren.
Spezifikation
Nicht phthalat;NSF-61;3 A;ADCF;Europäisches Arzneibuch;Nicht-DEHP;USP;NSF-51;FDA | |
Ja | |
Tygon | |
50 ft. | |
3.175 mm | |
−108 °F | |
50 ft./Pk. | |
Ethylenoxid, Gammabestrahlung oder Dampf in30 Minuten bei 15 psi (1.0 bar). | |
16 psi | |
57 °C |
Frei von Weichmachern. | |
12.8 mm | |
19.1 mm | |
15.2 m | |
Abgabe von Seife und Reinigungsmitteln, Wasseraufbereitungsleitungen, Anwendungen mit Lebensmittelkontakt und chemischer Transfer. | |
−77 °C | |
Ausgezeichnete chemische Kompatibilität mit schwachen und mittleren Säuren und Basen, Salzen und Alkoholen. | |
Durchscheinend | |
135 °F |