Learn More
Cole-Parmer™ Tygon™ 2001 -Schläuche, frei von Plastifizierern
Ideal für die Abgabe von Seife und Reinigungsmitteln, Wasseraufbereitungsleitungen, Anwendungen mit Lebensmittelkontakt und chemischen Transfer
146.00 CHF - 760.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Nicht phthalat;NSF-61;3 A;ADCF;Europäisches Arzneibuch;Nicht-DEHP;USP;NSF-51;FDA |
---|---|
Beschreibung | Frei von Weichmachern. |
Autoklavierbar | Ja |
Material | Tygon |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15447883
|
Cole-Parmer™
96430-00 |
1.6 mm |
146.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15467883
|
Cole-Parmer™
96430-06 |
6.4 mm |
281.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13207000
|
Cole-Parmer™
96430-08 |
7.9 mm |
308.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15477883
|
Cole-Parmer™
96430-10 |
9.6 mm |
348.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15487883
|
Cole-Parmer™
96430-12 |
12.8 mm |
760.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15457883
|
Cole-Parmer™
96430-02 |
3.0 mm |
222.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Frei von Weichmachern.
- Durchscheinend.
- Ausgezeichnete chemische Kompatibilität mit schwachen und mittleren Säuren und Basen, Salzen und Alkoholen.
- FDA-konform bezüglich Kontakt mit Lebensmitteln.
- Sterilisierung: Mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung oder Dampf in 30 Minuten bei 15 psi (1.0 bar) sterilisieren.
Spezifikation
Nicht phthalat;NSF-61;3 A;ADCF;Europäisches Arzneibuch;Nicht-DEHP;USP;NSF-51;FDA | |
Ja | |
50 ft. | |
Abgabe von Seife und Reinigungsmitteln, Wasseraufbereitungsleitungen, Anwendungen mit Lebensmittelkontakt und chemischer Transfer. | |
−77 °C | |
Ausgezeichnete chemische Kompatibilität mit schwachen und mittleren Säuren und Basen, Salzen und Alkoholen. | |
Durchscheinend | |
57 °C |
Frei von Weichmachern. | |
Tygon | |
15.2 m | |
−108 °F | |
50 ft./Pk. | |
Ethylenoxid, Gammabestrahlung oder Dampf in30 Minuten bei 15 psi (1.0 bar). | |
135 °F |