Learn More
Fisherbrand™ Turbo PTFE Stir Bar Retriever mit Kern aus seltenen Erden
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
350 mm
450 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | Turbo PTFE-Magnetrührstabentferner mit Seltenerdkern für große Rührstäbe |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zum Entfernen von großen Rührstäben aus Gefäßen aller Art |
| Durchmesser (metrisch) | 18 mm |
| Länge (metrisch) | 450 mm |
| Material | PTFE mit Seltenerdmagnet |
| Menge | 1 |