Learn More
Fisherbrand™ Turbo PTFE Stir Bar Retriever mit Kern aus seltenen Erden
Artikelnummer. 16235871 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
350 mm
450 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16235871
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Turbo PTFE Stir Bar Retriever mit Rare Earth Core werden zum Abrufen von Rührstäben aus Mischbehältern verwendet. Der PTFE Stir Bar Retriever ist chemisch beständig, inert und leckfrei. Verwendet Samarium-Cobalt-Magnete im Kern.
  • Inert und auslaufsicher
  • Guss aus reinem, FDA-zugelassenem PTFE
  • Alnico V-Magnete
  • Autoklavierbar
  • Für Girant Rührstäbe
Spezifikation
Farbe Weiß
Beschreibung Turbo PTFE-Magnetrührstabentferner mit Seltenerdkern für große Rührstäbe
Zur Verwendung mit (Geräte) Zum Entfernen von großen Rührstäben aus Gefäßen aller Art
Durchmesser (metrisch) 18 mm
Länge (metrisch) 350 mm
Material PTFE mit Seltenerdmagnet
Menge 1