Learn More
IKA™ R 1313 Turbinenrührer
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zum Ziehen des zu mischenden Materials von oben
- Erzeugt einen axialen Fluss im Gefäß
- Minimale Verletzungsgefahr beim Kontakt mit dem Gefäß
- Minimale Scherkräfte
- Für mittlere bis hohe Drehzahlen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Model R 1313 |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Ventilator | 2,8 in. |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Welle | 0,4 in. |
| Durchmesser (metrisch) Ventilator | 70 mm |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 10 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mischen bei mittleren bis hohen Drehzahlen. |
| Länge (angloamerikanisch) | 15,7 in. |
| Länge (metrisch) | 400 mm |
| Geschwindigkeit | 800 U/min |
| Typ | Turbinenrührer |