Learn More
Grant Instruments™ Röhrchenadapter für kompakte, vertikale Überkopfschüttler der Serien PTR 35 und 60 mit variabler Drehzahl und variablem Winkel
Für den Einsatz mit Grant PTR-25 oder PTR-35 360° Vertikalen Rotatoren
Marke:  Grant Instruments™ PRSC-22
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11431078
  • 157.94 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Strapazierfähige Röhrchenadapter für die Verwendung mit Grant PTR-35 360° Vertikalen Multifunktionsrotatoren:
  • PRSC-10:
    • Röhrchen mit 10 x 30 mm Durchmesser
    • Fassungsvermögen: bis zu 50 ml
  • PRSC-22:
    • Röhrchen mit 22 x 15 mm Durchmesser
    • Fassungsvermögen: bis zu 15 ml
Strapazierfähige Röhrchenadapter für die Verwendung mit Grant PTR-25 360° Vertikalen Rotatoren:
  • PRSC -18 Röhrchenadapter
    • Röhrchen mit 18 x 14 oder 15 mm Durchmesser
Spezifikation
Spezifikation
Bis zu 15 ml
15 mm Durchm.
Schwerlast-Rohradapter
22