Learn More
Grant Instruments™ Röhrchenadapter für kompakte, vertikale Überkopfschüttler der Serien PTR 35 und 60 mit variabler Drehzahl und variablem Winkel
Für den Einsatz mit Grant PTR-25 oder PTR-35 360° Vertikalen Rotatoren
133.56 CHF - 157.94 CHF
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Anzahl Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Anzahl Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11421078
|
Grant Instruments™
PRSC-10 |
Bis zu 50 ml | 10 |
157.94 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11431078
|
Grant Instruments™
PRSC-22 |
Bis zu 15 ml | 22 |
157.94 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15231226
|
Grant Instruments™
PRSC-18 |
Bis zu 15 ml | 18 |
133.56 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Strapazierfähige Röhrchenadapter für die Verwendung mit Grant PTR-35 360° Vertikalen Multifunktionsrotatoren:
- PRSC-10:
- Röhrchen mit 10 x 30 mm Durchmesser
- Fassungsvermögen: bis zu 50 ml
- PRSC-22:
- Röhrchen mit 22 x 15 mm Durchmesser
- Fassungsvermögen: bis zu 15 ml
Strapazierfähige Röhrchenadapter für die Verwendung mit Grant PTR-25 360° Vertikalen Rotatoren:
- PRSC -18 Röhrchenadapter
- Röhrchen mit 18 x 14 oder 15 mm Durchmesser
Spezifikation
Schwerlast-Rohradapter |