missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TTLL5 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30038239 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30038239 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30038239 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP232086PCP

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

TTLL5 Polyclonal antibody specifically detects TTLL5 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TTLL5
Anwendungen Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PerCP
Verdünnung Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias STAMP, tubulin tyrosine ligase-like family, member 5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 825 to 875 of human SRC1 and TIF2-Associated Modulatory Protein using the numbering given in entry NP_055887.3 (GeneID 23093).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23093
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.