Learn More
Novus Biologicals™ TTC15 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18410170 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18410170 0,1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18410170 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00051112T02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Ziel TTC15
Synonym CGI-87, FLJ36862, FLJ44560, tetratricopeptide repeat domain 15, tetratricopeptide repeat protein 15, TPR repeat protein 15
Gensymbol TRAPPC12