Beschreibung
TST Polyclonal specifically detects TST in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Immunoprecipitation/Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TST |
| Anwendungen | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Verdünnung | Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | EC 2.8.1, EC 2.8.1.1, MGC19578, RDSRhodanese, thiosulfate sulfurtransferase, thiosulfate sulfurtransferase (rhodanese) |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Reinigungsverfahren | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Gen-ID (Entrez) | 7263 |
| Inhalt und Lagerung | Store at 4C in the dark. |
| Produkttyp | Antibody |
| Mehr anzeigen |