missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TSR2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
| Antigen | TSR2 |
|---|---|
| Konzentration | 0.32 mg/mL |
| Anwendungen | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16855844
|
Proteintech
16263-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
16845844
|
Proteintech
16263-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
May be involved in 20S pre-rRNA processing.Spezifikation
| TSR2 | |
| Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| Q8C8T8, Q969E8 | |
| 317418, 69499, 90121 | |
| TSR2 Fusion Protein Ag9328 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TSR2 |
| 0.32 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| DT1P1A10, TSR2, WGG1 | |
| Tsr2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts